Imprimer
1-(1-Benzofuran-2-yl)-2-bromoethan-1-one 90%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR8021-1G OR8021-250MG OR8021-5G
APOSOR8021-1GEA 72.5 EUR
APOSOR8021-1G APOSOR8021-250MG APOSOR8021-5G
1-(1-Benzofuran-2-yl)-2-bromoethan-1-one 90%
1-(1-Benzofuran-2-yl)-2-bromoethan-1-one
Formule: C₁₀H₇BrO₂
Point de fusion: 86…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00176644
Numéro CAS: 23489-36-3
ONU: 3261
ADR: 8,II