Imprimer
(1,5-Dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)methylamine, grade Technique
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-(Aminomethyl)-1,5-dimethyl-1H-pyrrole
OR8009-1G OR8009-250MG OR8009-100MG
APOSOR8009-1GEA 241 EUR
APOSOR8009-1G APOSOR8009-250MG APOSOR8009-100MG
(1,5-Dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)methylamine, grade Technique
(1,5-Dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)methylamine
Formule: C₇H₁₂N₂
MW: 124.19 g/mol
Point d'ébullition: 40 °C/0.1mmHg
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02180786
Numéro CAS: 118799-24-9
ONU: 2735
ADR: 8 III