Imprimer
Tetrakis(dimethylamino)diboron
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7996-100G OR7996-25G OR7996-5G
APOSOR7996-100GEA 190 EUR
APOSOR7996-100G APOSOR7996-25G APOSOR7996-5G
Tetrakis(dimethylamino)diboron
Tetrakis(dimethylamino)diboron
Formule: C₈H₂₄B₂N₄
Point d'ébullition: 55…57 °C/2.5mmHg
Point de fusion: –33 °C
Densité: 0.926 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 98.9 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00048012
Numéro CAS: 1630-79-1