Imprimer
2-Methylsulphonyl-1-(pyridin-2-yl)ethanone 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR7991-1G OR7991-5G
APOSOR7991-1GEA 130 EUR
APOSOR7991-1G APOSOR7991-5G
2-Methylsulphonyl-1-(pyridin-2-yl)ethanone 95+%
2-Methylsulphonyl-1-(pyridin-2-yl)ethanone
Formule: C₈H₉NO₃S
MW: 199.23 g/mol
Point de fusion: 105…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01941305
Numéro CAS: 27302-93-8