Imprimer
1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Amino-1,3-dimethylpyrazole, 5-Amino-1,3-dimethyl-1H-pyrazole
OR7985-10G OR7985-50G
APOSOR7985-10GEA 93.1 EUR
APOSOR7985-10G APOSOR7985-50G
1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-amine
1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-amine
Formule: C₅H₉N₃
MW: 111.148 g/mol
Point de fusion: 65…75 °C
Point d'éclair: 88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051651
Numéro CAS: 3524-32-1