Imprimer
1,2-Dibromo-4-(methylsulphonyl)benzene 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR7977-1G OR7977-5G OR7977-25G
APOSOR7977-1GEA 128 EUR
APOSOR7977-1G APOSOR7977-5G APOSOR7977-25G
1,2-Dibromo-4-(methylsulphonyl)benzene 95+%
1,2-Dibromo-4-(methylsulphonyl)benzene
Formule: C₇H₆Br₂O₂S
MW: 314.01 g/mol
Point de fusion: 141…142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04037933
Numéro CAS: 849035-70-7