Imprimer
D(+)-Xylose
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7967-100G OR7967-500G
APOSOR7967-100GEA 21.9 EUR
APOSOR7967-100G APOSOR7967-500G
D(+)-Xylose
D(+)-Xylose
Formule: C₅H₁₀O₅
Point de fusion: 147…158 °C
Densité: 1.525 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151475
Numéro CAS: 58-86-6
EINECS: 200-400-7