Imprimer
4-Bromo-2-(methylsulphonyl)benzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7961-10G OR7961-1G OR7961-5G
APOSOR7961-10GEA 481 EUR
APOSOR7961-10G APOSOR7961-1G APOSOR7961-5G
4-Bromo-2-(methylsulphonyl)benzaldehyde
4-Bromo-2-(methylsulphonyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₇BrO₃S
MW: 263.11 g/mol
Point de fusion: 108…110 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04037947
Numéro CAS: 849035-77-4