Imprimer
1-(4-Methoxyphenyl)-2-quinoxalin-2-ylethanone 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR7943-10G OR7943-5G OR7943-1G
APOSOR7943-10GEA 606 EUR
APOSOR7943-10G APOSOR7943-5G APOSOR7943-1G
1-(4-Methoxyphenyl)-2-quinoxalin-2-ylethanone 95+%
1-(4-Methoxyphenyl)-2-quinoxalin-2-ylethanone
Formule: C₁₇H₁₄N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04037913
Numéro CAS: 73100-63-7