Imprimer
2-Methoxy(benzylhydrazine) dihydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7920-1G OR7920-5G OR7920-250MG OR7920-500MG
APOSOR7920-1GEA 829 EUR
APOSOR7920-1G APOSOR7920-5G APOSOR7920-250MG APOSOR7920-500MG
2-Methoxy(benzylhydrazine) dihydrochloride
2-Methoxy(benzylhydrazine) dihydrochloride
Formule: C₈H₁₄Cl₂N₂O
Point de fusion: 117…119 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03452713
Numéro CAS: 784189-95-3