Imprimer
[2-Bromo-4-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7916-1G OR7916-250MG
APOSOR7916-1GEA 116 EUR
APOSOR7916-1G APOSOR7916-250MG
[2-Bromo-4-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine 95+%
[2-Bromo-4-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine
Formule: C₇H₉BrN₂O₂S
Point de fusion: 150…151 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04037940
Numéro CAS: 849035-73-0