Imprimer
5-Bromo-2-hydrazinopyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7905-1G OR7905-5G
APOSOR7905-1GEA 21.9 EUR
APOSOR7905-1G APOSOR7905-5G
5-Bromo-2-hydrazinopyrimidine
5-Bromo-2-hydrazinopyrimidine
Formule: C₄H₅BrN₄
MW: 189.0100 g/mol
Point de fusion: 205…207 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03452780
Numéro CAS: 823-89-2