Imprimer
5-(Phénylméthyl)imidazolidine-2,4-dione
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7901T-1G OR7901T-5G
APOSOR7901T-1GEA 219 EUR
APOSOR7901T-1G APOSOR7901T-5G
5-(Phénylméthyl)imidazolidine-2,4-dione
5-(Phénylméthyl)imidazolidine-2,4-dione
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₂
Point de fusion: 188…189 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 3530-82-3