Imprimer
1-(2-Cyanophenyl)piperidine-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR7900-1G OR7900-5G
APOSOR7900-1GEA 118 EUR
APOSOR7900-1G APOSOR7900-5G
1-(2-Cyanophenyl)piperidine-3-carboxylic acid
1-(2-Cyanophenyl)piperidine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₁₄N₂O₂
Point de fusion: 79…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09027711
Numéro CAS: 942474-51-3