Imprimer
N-Benzylaminoacetaldehyde diethyl acetal
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7899-25G OR7899-5G
APOSOR7899-25GEA 405 EUR
APOSOR7899-25G APOSOR7899-5G
N-Benzylaminoacetaldehyde diethyl acetal
N-Benzylaminoacetaldehyde diethyl acetal
Formule: C₁₃H₂₁NO₂
MW: 223.32 g/mol
Point d'ébullition: 90…92 °C/0.05mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051599
Numéro CAS: 61190-10-1