Imprimer
4-Thiazolecarboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Thiazole-4-carboxylic acid
OR7886-25G OR7886-5G
APOSOR7886-25GEA 87 EUR
APOSOR7886-25G APOSOR7886-5G
4-Thiazolecarboxylic acid
4-Thiazolecarboxylic acid
Formule: C₄H₃NO₂S
MW: 129.1371 g/mol
Point de fusion: 196…199 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00623589
Numéro CAS: 3973-08-8