Imprimer
1,2-Dihydro-4-oxopyrrolo[3,2,1-ij]quinoline-5-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Oxo-1,2-dihydro-4H-pyrrolo[3,2,1-ij]quinolin-5-carboxylic acid
OR7872-1G OR7872-5G OR7872-250MG
APOSOR7872-1GEA 219 EUR
APOSOR7872-1G APOSOR7872-5G APOSOR7872-250MG
1,2-Dihydro-4-oxopyrrolo[3,2,1-ij]quinoline-5-carboxylic acid 95%
1,2-Dihydro-4-oxopyrrolo[3,2,1-ij]quinoline-5-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₉NO₃
MW: 215.21 g/mol
Point de fusion: >234 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01567795
Numéro CAS: 386715-43-1