Imprimer
2-(1,8-Naphthyridin-2-yl)benzoic acid 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR7869-10G OR7869-1G OR7869-5G
APOSOR7869-10GEA 1060 EUR
APOSOR7869-10G APOSOR7869-1G APOSOR7869-5G
2-(1,8-Naphthyridin-2-yl)benzoic acid 95+%
2-(1,8-Naphthyridin-2-yl)benzoic acid
Formule: C₁₅H₁₀N₂O₂
Point de fusion: 185…190 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00203184
Numéro CAS: 178617-49-7