Imprimer
3-Methyl-3-(1H-pyrrol-1-yl)butanoic acid 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7861-1G OR7861-5G OR7861-25G
APOSOR7861-1GEA 185 EUR
APOSOR7861-1G APOSOR7861-5G APOSOR7861-25G
3-Methyl-3-(1H-pyrrol-1-yl)butanoic acid 95+%
3-Methyl-3-(1H-pyrrol-1-yl)butanoic acid
Formule: C₉H₁₃NO₂
Point de fusion: 91…93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00232890
Numéro CAS: 395090-68-3