Imprimer
5-Bromo-2-(methylamino)pyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7851-1G OR7851-5G
APOSOR7851-1GEA 0 EUR
APOSOR7851-1G APOSOR7851-5G
5-Bromo-2-(methylamino)pyrimidine
5-Bromo-2-(methylamino)pyrimidine
Formule: C₅H₆BrN₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07368227
Numéro CAS: 31402-54-7