Imprimer
(2E)-3-[4-Chloro-2-(methylsulphonyl)phenyl]-acrylic acid 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR7835-1G OR7835-5G OR7835-25G
APOSOR7835-1GEA 0 EUR
APOSOR7835-1G APOSOR7835-5G APOSOR7835-25G
(2E)-3-[4-Chloro-2-(methylsulphonyl)phenyl]-acrylic acid 95+%
(2E)-3-[4-Chloro-2-(methylsulphonyl)phenyl]-acrylic acid
Formule: C₁₀H₉ClO₄S
Point de fusion: 251…253 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04037952
Numéro CAS: 849035-82-1