Imprimer
3-((tert-Butoxycarbonyl)(methyl)amino)propanoic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(Methylamino)propanoic acid, N-BOC protected
OR7830-5G OR7830-1G OR7830-25G
APOSOR7830-5GEA 37.7 EUR
APOSOR7830-5G APOSOR7830-1G APOSOR7830-25G
3-((tert-Butoxycarbonyl)(methyl)amino)propanoic acid 98%
3-((tert-Butoxycarbonyl)(methyl)amino)propanoic acid
Formule: C₉H₁₇NO₄
MW: 203.2400 g/mol
Point de fusion: 59…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03490508
Numéro CAS: 124072-61-3