Imprimer
3-(tert-Butoxycarbonyl)benzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: mono-(tert-Butyl) isophthalate
OR7828-1G OR7828-5G OR7828-10G
APOSOR7828-1GEA 84.1 EUR
APOSOR7828-1G APOSOR7828-5G APOSOR7828-10G
3-(tert-Butoxycarbonyl)benzoic acid
3-(tert-Butoxycarbonyl)benzoic acid
Formule: C₁₂H₁₄O₄
Point de fusion: 152…155 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04037899
Numéro CAS: 33704-19-7