Imprimer
1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperidine-3-carboxylicacid 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7825-1G OR7825-500MG
APOSOR7825-1GEA 114 EUR
APOSOR7825-1G APOSOR7825-500MG
1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperidine-3-carboxylicacid 95+%
1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperidine-3-carboxylicacid
Formule: C₁₀H₁₂BrN₃O₂
MW: 286.14 g/mol
Point de fusion: 190…193 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03426071
Numéro CAS: 799283-93-5