Imprimer
4-[5-(Piperidin-4-yl)[1,2,4]oxadiazol-3-yl]pyridine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7809-1G OR7809-5G
APOSOR7809-1GEA 270 EUR
APOSOR7809-1G APOSOR7809-5G
4-[5-(Piperidin-4-yl)[1,2,4]oxadiazol-3-yl]pyridine 95+%
4-[5-(Piperidin-4-yl)[1,2,4]oxadiazol-3-yl]pyridine
Formule: C₁₂H₁₄N₄O
Point de fusion: 78…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03426075
Numéro CAS: 276237-03-7