Imprimer
4-(4-Nitrophenyl)-1H-pyrazole 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7805-1G OR7805-5G OR7805-25G
APOSOR7805-1GEA 142 EUR
APOSOR7805-1G APOSOR7805-5G APOSOR7805-25G
4-(4-Nitrophenyl)-1H-pyrazole 95+%
4-(4-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
Formule: C₉H₇N₃O₂
Point de fusion: 205…208 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04037972
Numéro CAS: 114474-26-9