Imprimer
5-Bromo-2-methoxy-4-(methylthio)pyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR7802-1G OR7802-5G
APOSOR7802-1GEA 364 EUR
APOSOR7802-1G APOSOR7802-5G
5-Bromo-2-methoxy-4-(methylthio)pyrimidine
5-Bromo-2-methoxy-4-(methylthio)pyrimidine
Formule: C₆H₇BrN₂OS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07781219
Numéro CAS: 59549-52-9