Imprimer
4-[(2-Methoxyethyl)amino]-1-methylpiperidine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7785-1G OR7785-5G OR7785-25G
APOSOR7785-1GEA 139 EUR
APOSOR7785-1G APOSOR7785-5G APOSOR7785-25G
4-[(2-Methoxyethyl)amino]-1-methylpiperidine 95+%
4-[(2-Methoxyethyl)amino]-1-methylpiperidine
Formule: C₉H₂₀N₂O
MW: 172.27 g/mol
Point d'ébullition: 62…64 °C/0.02mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01826433
Numéro CAS: 416887-38-2