Imprimer
Indolin-1-amine hydrochloride 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7783-1G OR7783-10G OR7783-5G
APOSOR7783-1GEA 195 EUR
APOSOR7783-1G APOSOR7783-10G APOSOR7783-5G
Indolin-1-amine hydrochloride 95+%
Indolin-1-amine hydrochloride
Formule: C₈H₁₁ClN₂
Point de fusion: 185 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04037889
Numéro CAS: 92259-86-4