Imprimer
2,6-Dimethyl-3-(methylsulphonyl)aniline 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7728-1G OR7728-5G OR7728-100MG
APOSOR7728-1GEA 214 EUR
APOSOR7728-1G APOSOR7728-5G APOSOR7728-100MG
2,6-Dimethyl-3-(methylsulphonyl)aniline 95+%
2,6-Dimethyl-3-(methylsulphonyl)aniline
Formule: C₉H₁₃NO₂S
Point de fusion: 103…105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04037921
Numéro CAS: 10311-40-7