Imprimer
Benzo[1,2,5]oxadiazol-4-ylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7721-1G OR7721-10G OR7721-5G
APOSOR7721-1GEA 49.3 EUR
APOSOR7721-1G APOSOR7721-10G APOSOR7721-5G
Benzo[1,2,5]oxadiazol-4-ylamine
Benzo[1,2,5]oxadiazol-4-ylamine
Formule: C₆H₅N₃O
Point de fusion: 108…111 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00168448
Numéro CAS: 767-63-5