Imprimer
2,6-Dichloro-4-(methylsulphonyl)aniline 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7719-1G OR7719-5G
APOSOR7719-1GEA 139 EUR
APOSOR7719-1G APOSOR7719-5G
2,6-Dichloro-4-(methylsulphonyl)aniline 95+%
2,6-Dichloro-4-(methylsulphonyl)aniline
Formule: C₇H₇Cl₂NO₂S
MW: 240.11 g/mol
Point de fusion: 155…156 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007678
Numéro CAS: 80866-96-2