Imprimer
1-[2-Chloro-4-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7715-5G OR7715-1G
APOSOR7715-5GEA 0 EUR
APOSOR7715-5G APOSOR7715-1G
1-[2-Chloro-4-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine 95+%
1-[2-Chloro-4-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine
Formule: C₁₁H₁₅ClN₂O₂S
MW: 274.77 g/mol
Point de fusion: 139…141 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04037938
Numéro CAS: 849035-72-9