Imprimer
2-(Chloromethyl)-1H-imidazole hydrochloride 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7713-1G OR7713-5G OR7713-25G
APOSOR7713-1GEA 208 EUR
APOSOR7713-1G APOSOR7713-5G APOSOR7713-25G
2-(Chloromethyl)-1H-imidazole hydrochloride 95+%
2-(Chloromethyl)-1H-imidazole hydrochloride
Formule: C₄H₆Cl₂N₂
Point de fusion: 154…156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00233971
Numéro CAS: 71670-77-4