Imprimer
2-(Chloromethyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7709-1G OR7709-5G OR7709-100G OR7709-25G
APOSOR7709-1GEA 0 EUR
APOSOR7709-1G APOSOR7709-5G APOSOR7709-100G APOSOR7709-25G
2-(Chloromethyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrochloride 95%
2-(Chloromethyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrochloride
Formule: C₄H₈Cl₂N₂
Point de fusion: 195…197 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115823
Numéro CAS: 13338-49-3