Imprimer
2-tert-Butyl-N-piperidin-4-yl-1H-indol-5-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7707-250MG OR7707-1G
APOSOR7707-250MGEA 139 EUR
APOSOR7707-250MG APOSOR7707-1G
2-tert-Butyl-N-piperidin-4-yl-1H-indol-5-amine 95%
2-tert-Butyl-N-piperidin-4-yl-1H-indol-5-amine
Formule: C₁₇H₂₅N₃
Point de fusion: 218…220 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01319470
Numéro CAS: 397842-07-8