Imprimer
4-(tert-Butoxycarbonylamino)benzylamine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Aminobenzylamine, 4-BOC protected, 4-(Boc-amino)benzylamine, tert-Butyl N-[4-(aminomethyl)phenyl]carbamate
OR7699-250MG OR7699-1G OR7699-5G
APOSOR7699-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR7699-250MG APOSOR7699-1G APOSOR7699-5G
4-(tert-Butoxycarbonylamino)benzylamine 95+%
4-(tert-Butoxycarbonylamino)benzylamine
Formule: C₁₂H₁₈N₂O₂
MW: 222.29 g/mol
Point de fusion: 107…113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02183573
Numéro CAS: 220298-96-4