Imprimer
1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)-[1,4]-diazepane 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)homopiperazine
OR7696-1G OR7696-5G
APOSOR7696-1GEA 261 EUR
APOSOR7696-1G APOSOR7696-5G
1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)-[1,4]-diazepane 95+%
1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)-[1,4]-diazepane
Formule: C₉H₁₃BrN₄
Point de fusion: 203…207 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03426069
Numéro CAS: 849021-44-9