Imprimer
Phenyl trans-styryl sulphone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7693-1G OR7693-5G
APOSOR7693-1GEA 36.4 EUR
APOSOR7693-1G APOSOR7693-5G
Phenyl trans-styryl sulphone
Phenyl trans-styryl sulphone
Formule: C₁₄H₁₂O₂S
MW: 244.31 g/mol
Point de fusion: 74…76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00159177
Numéro CAS: 16212-06-9