Imprimer
4-{5-[(Dimethylamino)sulphonyl]-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl}-4-oxobutanoic acid 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7668-1G OR7668-5G OR7668-25G
APOSOR7668-1GEA 209 EUR
APOSOR7668-1G APOSOR7668-5G APOSOR7668-25G
4-{5-[(Dimethylamino)sulphonyl]-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl}-4-oxobutanoic acid 95+%
4-{5-[(Dimethylamino)sulphonyl]-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl}-4-oxobutanoic acid
Formule: C₁₄H₁₈N₂O₅S
Point de fusion: 196…200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00214481
Numéro CAS: 393795-65-8