1-Chloro-4-ethynylbenzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Danger
|
OR7651T-25G
OR7651T-5G
OR7651T-100G
APOSOR7651T-25GEA
0
EUR
APOSOR7651T-25G
APOSOR7651T-5G
APOSOR7651T-100G
1-Chloro-4-ethynylbenzène 98%
1-Chloro-4-ethynylbenzène
Formule:
C₈H₅Cl Point de fusion: 43…44 °C Point d'éclair: 10 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00191917 Numéro CAS: 873-73-4 ONU: 1325 ADR: 4.1,II |