Imprimer
6-tert-Butoxypyridine-2-carboxaldehyde 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7622-1G OR7622-5G OR7622-10G
APOSOR7622-1GEA 365 EUR
APOSOR7622-1G APOSOR7622-5G APOSOR7622-10G
6-tert-Butoxypyridine-2-carboxaldehyde 95+%
6-tert-Butoxypyridine-2-carboxaldehyde
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
Point d'ébullition: 46 °C/0.11mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03426051
Numéro CAS: 195044-13-4