Imprimer
2-(4-Bromophenyl)malondialdehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7621-1G OR7621-5G
APOSOR7621-1GEA 180 EUR
APOSOR7621-1G APOSOR7621-5G
2-(4-Bromophenyl)malondialdehyde 95%
2-(4-Bromophenyl)malondialdehyde
Formule: C₉H₇BrO₂
Point de fusion: 157…160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02261895
Numéro CAS: 709648-68-0