Imprimer
6-Hydroxyindole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Indol-6-ol, 6-Indolol, IMEXINE OBA, 6-Hydroxy-1H-indole, 1H-Indol-6-ol
OR7612-5G OR7612-1G OR7612-250MG
APOSOR7612-5GEA 190 EUR
APOSOR7612-5G APOSOR7612-1G APOSOR7612-250MG
6-Hydroxyindole 95%
6-Hydroxyindole
Formule: C₈H₇NO
MW: 133.15 g/mol
Point de fusion: 125…128 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00152101
Numéro CAS: 2380-86-1
EINECS: 417-020-4
ONU: 3077
ADR: 9+EHS III