Imprimer
2-[4-(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]ethanol 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7608-1G OR7608-250MG
APOSOR7608-1GEA 365 EUR
APOSOR7608-1G APOSOR7608-250MG
2-[4-(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]ethanol 95+%
2-[4-(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]ethanol
Formule: C₁₀H₁₅BrN₄O
MW: 287.17 g/mol
Point de fusion: 97…99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03452782
Numéro CAS: 849021-42-7