Imprimer
2-Bromo-3-méthoxypyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR7550-10G OR7550-1G OR7550-5G
APOSOR7550-10GEA 60.9 EUR
APOSOR7550-10G APOSOR7550-1G APOSOR7550-5G
2-Bromo-3-méthoxypyridine
2-Bromo-3-méthoxypyridine
Formule: C₆H₆BrNO
Point de fusion: 45…49 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01570896
Numéro CAS: 24100-18-3
EINECS: 246-017-9