1-Bromononane 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
1-Nonyl bromide
OR7540-25G
OR7540-100G
OR7540-500G
APOSOR7540-25GEA
89.9
EUR
APOSOR7540-25G
APOSOR7540-100G
APOSOR7540-500G
1-Bromononane 98%
1-Bromononane
Formule:
BrH₂C(CH₂)₇CH₃ MW: 207.15 g/mol Point d'ébullition: 200…201 °C Point de fusion: -29 Densité: 1.084 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: 90 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000278 Numéro CAS: 693-58-3 EINECS: 211-755-2 |