Imprimer
Bromure d'argent
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Argentous bromide
OR7534-5G OR7534-100G OR7534-25G
APOSOR7534-5GEA 21.9 EUR
APOSOR7534-5G APOSOR7534-100G APOSOR7534-25G
Bromure d'argent
Bromure d'argent
Formule: AgBr
MW: 187.77 g/mol
Point d'ébullition: 1300
Point de fusion: 432 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003398
Numéro CAS: 7785-23-1
ONU: 3077
ADR: 9+EHS III
Merck Index: 12,08649