Imprimer
2'-Methylbiphenyl-4-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7515-1G OR7515-250MG
APOSOR7515-1GEA 92.8 EUR
APOSOR7515-1G APOSOR7515-250MG
2'-Methylbiphenyl-4-carboxylic acid
2'-Methylbiphenyl-4-carboxylic acid
Formule: C₁₄H₁₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 5748-43-6