Imprimer
4'-Methylbiphenyl-2-ylamine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR7492-100MG OR7492-500MG
APOSOR7492-100MGEA 164 EUR
APOSOR7492-100MG APOSOR7492-500MG
4'-Methylbiphenyl-2-ylamine hydrochloride
4'-Methylbiphenyl-2-ylamine hydrochloride
Formule: C₁₃H₁₄ClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06656008
Numéro CAS: 1204-43-9